Przejdź do
G3265
Glucagon-Like Peptide I human
≥97% (HPLC)
Synonim(y):
GLP-1, Preproglucagon 72-108
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
0.1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
647,00 zł
0.5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2230,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C186H275N51O59
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
4169.48
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
647,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
[nH]1cncc1C[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](N)Cc8[nH]cnc8)CC(=O)O)CCC(=O)O)Cc7ccccc7)CCC(=O)O)CCCN=C(N)N)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)NCC(=O)N[C@@H]([C@H](O)C)C(=O)N[C@@H](Cc6ccccc6)C(=O)N[C@
InChI
1S/C186H275N51O59/c1-17-94(10)149(182(294)209-98(14)155(267)220-128(73-105-78-199-111-42-28-27-41-109(105)111)171(283)223-123(68-91(4)5)173(285)234-147(92(6)7)180(292)219-113(43-29-31-63-187)158(270)200-81-136(245)210-112(45-33-65-197-185(191)192)157(269)203-84-146(262)263)236-174(286)126(70-102-37-23-19-24-38-102)225-165(277)120(55-61-142(254)255)216-162(274)114(44-30-32-64-188)212-153(265)96(12)206-152(264)95(11)207-161(273)118(51-57-135(190)244)211-137(246)82-201-160(272)117(53-59-140(250)251)215-168(280)122(67-90(2)3)222-170(282)125(72-104-47-49-108(243)50-48-104)226-177(289)132(85-238)230-179(291)134(87-240)231-181(293)148(93(8)9)235-176(288)131(77-145(260)261)228-178(290)133(86-239)232-184(296)151(100(16)242)237-175(287)127(71-103-39-25-20-26-40-103)229-183(295)150(99(15)241)233-138(247)83-202-159(271)116(52-58-139(248)249)213-154(266)97(13)208-167(279)129(75-107-80-196-89-205-107)227-163(275)115(46-34-66-198-186(193)194)214-164(276)119(54-60-141(252)253)217-169(281)124(69-101-35-21-18-22-36-101)224-166(278)121(56-62-143(256)257)218-172(284)130(76-144(258)259)221-156(268)110(189)74-106-79-195-88-204-106/h18-28,35-42,47-50,78-80,88-100,110,112-134,147-151,199,238-243H,17,29-34,43-46,51-77,81-87,187-189H2,1-16H3,(H2,190,244)(H,195,204)(H,196,205)(H,200,270)(H,201,272)(H,202,271)(H,203,269)(H,206,264)(H,207,273)(H,208,279)(H,209,294)(H,210,245)(H,211,246)(H,212,265)(H,213,266)(H,214,276)(H,215,280)(H,216,274)(H,217,281)(H,218,284)(H,219,292)(H,220,267)(H,221,268)(H,222,282)(H,223,283)(H,224,278)(H,225,277)(H,226,289)(H,227,275)(H,228,290)(H,229,295)(H,230,291)(H,231,293)(H,232,296)(H,233,247)(H,234,285)(H,235,288)(H,236,286)(H,237,287)(H,248,249)(H,250,251)(H,252,253)(H,254,255)(H,256,257)(H,258,259)(H,260,261)(H,262,263)(H4,191,192,197)(H4,193,194,198)/t94-,95-,96-,97-,98-,99+,100+,110-,112-,113-,114-,115-,116-,117-,118-,119-,120-,121-,122-,123-,124-,125-,126-,127-,128-,129-,130-,131-,132-,133-,134-,147-,148-,149-,150-,151-/m0/s1
InChI key
UKVFVQPAANCXIL-FJVFSOETSA-N
Gene Information
human ... GCG(2641)
General description
Glucagon-Like Peptide I (GLP1) is an incretin hormone, which functions as ligand for GLP1 receptors (GLP1R). These receptors are expressed in renal and cardiovascular system, such as smooth muscle and endothelial cells.[1]
Application
Glucagon-Like Peptide I (GLP1) has been used as an antigen in excess amounts for the incubation of primary antibodies, post-immunocytochemistry with positive results of paraffin-embedded pancreatic tissues of Rana temporaria.[2]
Glucagon-Like Peptide I human has been used as a component of CMRL1066 medium for culturing human pancreatic non-endocrine cells[3]. It has also been used for preabsoption of antibodies prior to immunoassay [4]
Biochem/physiol Actions
Glucagon-Like Peptide I (GLP1) controls the metabolism of glucose, by inducing the secretion of insulin and suppressing that of glucagon. Studies in Indonesian population show that reduced levels of this protein are linked with increased susceptibility to type 2 diabetes mellitus.[5] Plasma levels of this hormone also show significant association with systolic and diastolic blood pressure levels.[1]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G8147G9416G8166
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥96% (HPLC)
assay
>90% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
UniProt accession no.
P01275
UniProt accession no.
P01275
UniProt accession no.
P01275
UniProt accession no.
P01275
Gene Information
human ... GCG(2641)
Gene Information
human ... GCG(2641)
Gene Information
human ... GCG(2641)
Gene Information
human ... GCG(2641)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. How is G3265 purified?
    1 answer
    1. The product is purified by reverse-phase chromatography with an ACN/H2O mixture and a small amount of TFA added.