Kluczowe dokumenty
S7171
Derivatized Silica Gel Butyl (C4) Zorbax® LP 100/40 C4
40 μm, average diameter 100 Å
About This Item
Numer CAS:
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41115700
opakowanie
pkg of 10 g
powierzchnia
380 m2/g
Matryca
fully porous particle
wielkość cząstki
40 μm
wielkość porów
100 Å average diameter
pH robocze
2-8
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Zastosowanie
Recommended for separation of hydrophobic peptides and proteins, including membrane proteins.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Zorbax is a registered trademark of Agilent Technologies, Inc.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)