Merck
S6758
Sigma-Aldrich
Anti-Sheep Serum antibody produced in rabbit
fractionated antiserum, lyophilized powder
Synonim(y):
Anti-Serum, sheep
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
fractionated antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
lyophilized powder
reaktywność gatunkowa
sheep
opakowanie
vial of 2 mL lyophilized antiserum
metody
immunoelectrophoresis: suitable
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Postać fizyczna
Lyophilized from 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.2
Rekonstytucja
Reconstitute with 2 ml deionized water.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)