Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 728,00 zł |
Informacje o tej pozycji
728,00 zł
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
whole antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
contains
15 mM sodium azide
species reactivity
sheep
technique(s)
immunoelectrophoresis: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description whole antiserum | description reagent grade, ≥95% (SDS-PAGE), essentially salt-free, lyophilized powder | description IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution | description 1 mg/mL, from sheep |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate - |
| antibody form whole antiserum | antibody form purified immunoglobulin | antibody form IgG fraction of antiserum | antibody form purified antibody |
| biological source rabbit | biological source sheep | biological source rabbit | biological source sheep |
| technique(s) immunoelectrophoresis: suitable | technique(s) - | technique(s) indirect ELISA: 1:50,000-1:100,000 | technique(s) ELISA: suitable |
| clone polyclonal | clone - | clone polyclonal | clone polyclonal |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?