Merck
HPA012123
Sigma-Aldrich
Anti-STIM1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Stromal interaction molecule 1 precursor
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
rat, human
rozszerzona walidacja
independent
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
VHPGSLVEKLPDSPALAKKALLALNHGLDKAHSLMELSPSAPPGGSPHLDSSRSHSPSSPDPDTPSPVGDSRALQASRNTRIPHLAGKKAVAEEDNGSIGEETDSSPGRKKFPLKIFK
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... STIM1(6786)
Powiązane kategorie
Immunogen
Stromal interaction molecule 1 precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-STIM1 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues.[1] These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Stromal Interaction Molecule 1 (STIM1) to białko transmembranowe o masie 90 kDa na powierzchni komórki, składające się z domen wiążących Ca2+. Jest ono zlokalizowane w retikulum endoplazmatycznym (ER). W ER wyczerpanie zmagazynowanych jonów Ca2+ aktywuje STIM1, a po aktywacji zmienia się w formę multimeryczną. Te multimery przemieszczają się do połączeń ER z błoną plazmatyczną w celu aktywacji kanału Ca2+. Pośredniczy w wejściu wapnia do magazynu (SOCE) dla normalnego funkcjonowania komórek. Jest również zaangażowany w hamowanie wzrostu guza i interakcje komórek zrębowych i krwiotwórczych. Mutacje w STIM1 powodują autosomalne recesywne wady rozwojowe szkliwa.[1]
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72181
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Miriam Eckstein et al.
JCI insight, 2(6), e91166-e91166 (2017-03-30)
Loss-of-function mutations in stromal interaction molecule 1 (STIM1) impair the activation of Ca
S Wang et al.
Journal of dental research, 93(7 Suppl), 94S-100S (2014-03-14)
Dental enamel formation depends upon the transcellular transport of Ca(2+) by ameloblasts, but little is known about the molecular mechanism, or even if the same process is operative during the secretory and maturation stages of amelogenesis. Identifying mutations in genes
Simon Latour et al.
Cancers, 10(11) (2018-10-31)
Ca2+ release-activated Ca2+ channels, composed of Orai1 and STIM1 (stromal interaction molecule 1) proteins, are the main Ca2+ entry mechanism in lymphocytes. Their role in cell migration and metastasis is demonstrated in solid cancers but it remains elusive in malignant
Ga-Yeon Son et al.
Science signaling, 16(801), eadf9535-eadf9535 (2023-09-05)
Oral cancer causes pain associated with cancer progression. We report here that the function of the Ca2+ channel ORAI1 is an important regulator of oral cancer pain. ORAI1 was highly expressed in tumor samples from patients with oral cancer, and
Scott A Tiscione et al.
The Journal of cell biology, 218(12), 4141-4156 (2019-10-12)
Niemann-Pick type C1 (NPC1) protein is essential for the transport of externally derived cholesterol from lysosomes to other organelles. Deficiency of NPC1 underlies the progressive NPC1 neurodegenerative disorder. Currently, there are no curative therapies for this fatal disease. Given the