MABT1550
Anti-Lactadherin/MFGE8 Antibody, clone 5C5
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5C5, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 45.73 kDa
observed mol wt ~47 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
human, boar
opakowanie
antibody small pack of 100 μL
metody
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
sekwencja epitopowa
Unknown
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
pig ... MFGE8(397545)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting in MDA-MB-231 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Lactadherin/MFGE8 in MDA-MB-231 cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected Lactadherin/MFGE8 in HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Lactadherin/MFGE8 in Western Blotting applications (Zigo, M., et al. (2015). Cell Tissue Res. 359(3):895-908).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Lactadherin/MFGE8 in Immunofluorescence applications (Zigo, M., et al. (2015). Cell Tissue Res. 359(3):895-908).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1