Key Documents
S4443
SCH-28080
≥98% (HPLC), solid
Synonim(y):
2-methyl-8-(phenylmethoxy)imidazo[1,2-a]pyridine-3-acetonitrile
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
solid
kolor
white to light tan
rozpuszczalność
DMSO: soluble >10 mg/mL
H2O: insoluble
kompatybilność
for use with ABI 7700
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Cc1nc2c(OCc3ccccc3)cccn2c1CC#N
InChI
1S/C17H15N3O/c1-13-15(9-10-18)20-11-5-8-16(17(20)19-13)21-12-14-6-3-2-4-7-14/h2-8,11H,9,12H2,1H3
Klucz InChI
PYKJFEPAUKAXNN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3