Przejdź do
A6661
Albumin, dinitrophenyl
lyophilized powder
Synonim(y):
DNP-albumin human
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
818,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.25
MDL number:
eCl@ss:
42010201
Biological source:
human
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
RNA extraction: suitable
Impurities:
Infectious agents, tested
818,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
Quality Segment
form
lyophilized powder
extent of labeling
30-40 mol DNP per mol albumin
technique(s)
RNA extraction: suitable
impurities
Infectious agents, tested
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
InChI key
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ALB(213)
Application
Albumin, dinitrophenyl has been used to assess degranulation from rat mast cells by treatment of:
  • bakkenolide B[1]
  • 4-Hydroxy-2-(4-hydroxyphenethyl)isoindoline-1,3-dione (PD1)[2]
  • mifepristone[3]
Used for detection in immunological analyses. Can be used as an immunological challenge to activate basophils via the IgE receptor.[4]
Analysis Note
Source material has tested negative for HIV and HBsAg
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A8301A1887A9511
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
technique(s)
RNA extraction: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, tissue culture: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, tissue culture: suitable, western blot: suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
impurities
Infectious agents, tested
impurities
-
impurities
HIV I and HIVII, HCV and HBsAg, tested negative, ≤0.007% Fatty Acids
impurities
HIV I and HIVII, HCV and HBsAg, tested negative
Gene Information
human ... ALB(213)
Gene Information
human ... ALB(213)
Gene Information
human ... ALB(213)
Gene Information
human ... ALB(213)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Is this product endotoxin-free?
    1 answer
    1. This product is not tested for endotoxins. Currently, an endotoxin-tested DNP-Albumin product is not available.