Kluczowe dokumenty
S0191
Sigma-Aldrich
Sonic Hedgehog Peptide from mouse
≥97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, Fused to a histidine tag at the C-terminus, lyophilized powder
Synonim(y):
Shh
Wybierz wielkość
25 μG
930,00 zł
930,00 zł
Cena katalogowa1860,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 μG
930,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
930,00 zł
Cena katalogowa1860,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥97% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized powder
siła działania
0.4-3.0 μg/mL ED50
masa cząsteczkowa
predicted mol wt 20 kDa
opakowanie
pkg of 25 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
zanieczyszczenia
<1 EU/μg
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
mouse ... Shh(20423)
Opis ogólny
Sonic hedgehog (Shh) jest morfogenną glikoproteiną. Kodujący ją gen zlokalizowany jest na mysim chromosomie 5.[1][2]
Zastosowanie
Peptyd Sonic hedgehog pochodzący od myszy został wykorzystany do różnicowania neuronów.[3]
Działania biochem./fizjol.
Sonic hedgehog (Shh) odgrywa rolę w gojeniu i regeneracji złamań.[1] Białko to wiąże się ze swoim receptorem Patched (Ptc-1), hamuje działanie Smoothened (Smo) i aktywuje rodzinę czynników transkrypcyjnych Gli.[4] Mutacje w szlaku Shh zostały powiązane z chorobami rozwojowymi i nowotworami.[5]
Cell signaling peptide involved in embryonic morphogenic development of several tissues including Hensen′s node, the notochord, and the neural tube.
Involved in embryonic morphogenic development of several tissues including Hensen′s node, the notochord, and the neural tube.
Inne uwagi
N-końcowy peptyd kodujący reszty aminokwasowe 25-198.
Postać fizyczna
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 5% trehalose and 50 μg of bovine serum albumin per 1 μg of cytokine.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Na Song et al.
Experimental and therapeutic medicine, 15(6), 5084-5090 (2018-05-29)
Diabetes mellitus (DM) complications affect patients and cause varying damage. Skin ulcers exhibit difficulties in wound healing, and the regulatory basis for this remains unclear. High glucose concentration (HG) was utilized to mimic DM in cultured cells. Reverse transcription-quantitative polymerase
Abolghasem Esmaeili et al.
Avicenna journal of medical biotechnology, 6(1), 21-26 (2014-02-20)
Stem cells from Human Exfoliated Deciduous teeth (SHED) have the capability to differentiate into neural cells. Neurotrophins including Nerve Growth Factor (NGF), Brain-Derived Neurotrophic Factor (BDNF), neurotrophin-3 (NT-3), and neurotrophin-4 (NT-4) have neurogenesis, neurotrophic, or neuroprotective effects and are expressed
Sanming Li et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 22(1), 230-240 (2017-08-08)
Ectodysplasin A (Eda), a member of the tumour necrosis factor superfamily, plays an important role in ectodermal organ development. An EDA mutation underlies the most common of ectodermal dysplasias, that is X-linked hypohidrotic ectodermal dysplasia (XLHED) in humans. Even though
Cloning, expression, and chromosomal location of SHH and IHH: two human homologues of the Drosophila segment polarity gene hedgehog.
Marigo V
Genomics, 28(1), 44-51 (1995)
Expression and Role of Sonic Hedgehog in the Process of Fracture Healing with Aging.
Matsumoto K
In Vivo, 30(2), 99-105 (2016)
Produkty
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.