RFA451811K
Rotor for Eppendorf® 5424/5424R Centrifuges
FA-45-18-11-Kit, non aerosol tight, to hold, 18 x spin columns, lid, to hold, 18 x 1/5.2.0 mL tubes
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
lid
to hold 18 x 1/5.2.0 mL tubes
to hold 18 x spin columns
fixed angle rotor with higher edge
non aerosol tight
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022653083 (NA)
Eppendorf® 5424706002 (EU)
Parametry
18,111 × g max. RCF
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with centrifuge models 5424/5424R
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)