Merck
RES3041T
SAFC
TMP disodium salt
Synonim(y):
Thymolphthalein monophosphate disodium salt hydrate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H29Na2O7P · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
554.48 (anhydrous basis)
Beilstein:
7616883
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
pochodzenie biologiczne
synthetic
Formularz
powder
zanieczyszczenia
Free Thymolphthalein: tested
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])Oc1c(cc(c(c1)C)C3(OC(=O)c4c3cccc4)c2c(cc(c(c2)C(C)C)O)C)C(C)C.O
InChI
1S/C28H31O7P.2Na.H2O/c1-15(2)20-13-23(17(5)11-25(20)29)28(22-10-8-7-9-19(22)27(30)34-28)24-14-21(16(3)4)26(12-18(24)6)35-36(31,32)33;;;/h7-16,29H,1-6H3,(H2,31,32,33);;;1H2/q;2*+1;/p-2
Klucz InChI
VXAAAGIFNPRCKZ-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Nasze portfolio 3815 wysokiej jakości surowców do stosowania w przetwórstwie biofarmaceutycznym wytrzymuje rygorystyczne procedury kontroli jakości oraz dokumentację i wiedzę specjalistyczną, aby pomóc naszym klientom spełnić wymagania określone w programie M-Clarity.
Program M-Clarity.
Informacje prawne
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)