Kluczowe dokumenty
RAB0731
Sigma-Aldrich
Human KIT / Mast/Stem Cell Growth Factor Receptor Kit ELISA Kit
Wybierz wielkość
96 WELLS
4090,00 zł
4090,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
96 WELLS
4090,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.84
4090,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
metody
ELISA: suitable
moc wejściowa
sample type plasma
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 45 pg/mL
standard curve range: 40.96-10000 pg/mL
metoda wykrywania
colorimetric
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... KIT(3815)
Opis ogólny
Para przeciwciał dostarczona w tym zestawie rozpoznaje ludzki zestaw receptora czynnika wzrostu komórek macierzystych.
Zastosowanie
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)Karta charakterystyki
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)Karta charakterystyki
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)Karta charakterystyki
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Atta Muhammad Memon et al.
Viral immunology, 30(4), 264-270 (2017-04-18)
Porcine rotavirus-A (PoRVA) is one of the common causes of mild to severe dehydrating diarrhea, leading to losses in weaning and postweaning piglets. A rapid, highly specific, and sensitive antigen-capture enzyme-linked immunosorbent assay (AC-ELISA) was developed for detection of PoRVA
Bingyang Lyu et al.
International journal of environmental research and public health, 16(24) (2019-12-11)
Forest therapy is a fast-growing treatment approach, as it has the potential to alleviate stressful life events and to improve psychological well-being and physical health. Bamboo forests are widespread in southwestern China. Nevertheless, a knowledge gap on the specific health
Michael Kruse et al.
Molecular nutrition & food research, 64(21), e2000419-e2000419 (2020-09-14)
Effective treatment for obesity associated non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) is limited. Dietary supplementation of n-3 polyunsaturated fatty acids, specifically alpha linolenic acid (ALA), can resolve intrahepatic lipid content (IHL). This study investigates the effect of daily supplementation of either
Małgorzata Pomorska-Mól et al.
BMC veterinary research, 13(1), 376-376 (2017-12-06)
Respiratory co-infections are important factor affecting the profitability of pigs production. Swine influenza virus (SIV) may predispose to secondary infection. Haemophilus parasuis (Hps) can be a primary pathogen or be associated with other pathogens such as SIV. To date, little
Beatriz Arévalo et al.
Biosensors & bioelectronics, 160, 112233-112233 (2020-05-30)
This work reports the first amperometric biosensor involving the use of neutravidin-functionalized magnetic microbeads (NA-MBs) modified with a biotinylated-anti-dsDNA (b-dsDNA) as efficient magnetic microcarriers to selectively capture anti-dsDNA autoantibodies (IgG, IgA and IgM AAbs) present in the sera of patients