Merck
RAB0555
Sigma-Aldrich
Human PLAU  / Urokinase-type Plasminogen Activator ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatants and urine
Synonim(y):
Zestaw PLAU ELISA, Zestaw do wykrywania urokinazy
Wybierz wielkość
96 WELLS
3710,00 zł
3710,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
96 WELLS
3710,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
3710,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
metody
ELISA: suitable
moc wejściowa
sample type urine
sample type plasma
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
sensitivity: 10 pg/mL
metoda wykrywania
colorimetric
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... PLAU (5328)
Opis ogólny
Para przeciwciał dostarczona w tym zestawie wykrywa ludzki uPA w surowicy, osoczu, supernatantach hodowli komórkowych i moczu.
Zastosowanie
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Inne uwagi
Dla tego produktu dostępny jest przykładowy certyfikat analizy.
Wpisz słowo sample w polu tekstowym przeznaczonym na numer partii.
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)Karta charakterystyki
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)Karta charakterystyki
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)Karta charakterystyki
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)Karta charakterystyki
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)Karta charakterystyki
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lutz Beckert et al.
JCI insight, 5 (2019-04-19)
Current dosing of intrapleural fibrinolytic therapy (IPFT) in adults with complicated parapneumonic effusion (CPE) / empyema is empiric, as dose-escalation trials have not previously been conducted. We hypothesized that LTI-01 (scuPA), which is relatively resistant to PA inhibitor-1 (PAI-1), would
Marwa A M Sh El-Sharief et al.
Bioorganic chemistry, 80, 545-554 (2018-07-18)
Tetrahydroindolocarbazoles (THICZs) with versatile substituents, have been designed, synthesized, structure characterized, then investigated for their in-vitro anticancer screening, urokinase inhibition (uPA) evaluated, DNA-damage determination was further explored. Compounds 5, 8, 10 and 17 displayed the most promising antitumor activities against
Christel Vangestel et al.
Contrast media & molecular imaging, 11(6), 448-458 (2016-08-26)
Urokinase-type plasminogen activator (uPA) and its inhibitor PAI-1 are key players in cancer invasion and metastasis. Both uPA and PAI-1 have been described as prognostic biomarkers; however, non-invasive methods measuring uPA activity are lacking. We developed an indium-111 (
Maxim Karagyaur et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 372(3), 248-255 (2020-01-01)
Timely nerve restoration is an important factor for the successful regeneration of tissues and organs. It is known that axon regeneration following nerve injury is a multifactorial process that depends on the local expression of neurotrophins, including brain-derived neurotrophic factor
Pierre-Emmanuel Morange et al.
PLoS genetics, 17(1), e1009284-e1009284 (2021-01-20)
Rare variants outside the classical coagulation cascade might cause inherited thrombosis. We aimed to identify the variant(s) causing venous thromboembolism (VTE) in a family with multiple relatives affected with unprovoked VTE and no thrombophilia defects. We identified by whole exome