Merck
RAB0415
Sigma-Aldrich
Resistin EIA Kit
for serum, plasma, culture supernatant and cell lysates
About This Item
Kod UNSPSC:
41123300
NACRES:
NA.32
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
opakowanie
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
metody
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable
moc wejściowa
sample type cell lysate
sample type culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 466 pg/mL
standard curve range: 0.1-1000 ng/mL
metoda wykrywania
colorimetric
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... RETN(56729)
Opis ogólny
Zestaw testu immunoenzymatycznego (EIA) Resistin jest ilościowym testem in vitro do wykrywania peptydu Resistin opartym na zasadzie konkurencyjnego testu immunoenzymatycznego. EIA-RES-1 wykrywa rezistynę (90aa).
Immunogen
Rezistyna, syntetyczny peptyd
Zastosowanie
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki
  • RABHRP3HRP-StreptavidinKarta charakterystyki
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)