Merck
RAB0329
Sigma-Aldrich
Mouse SCF ELISA Kit
for serum, plasma and cell culture supernatant
About This Item
Kod UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
reaktywność gatunkowa
mouse
opakowanie
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
metody
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
moc wejściowa
sample type serum
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 5 pg/mL
standard curve range: 2.74-2000 pg/mL
metoda wykrywania
colorimetric
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
mouse ... Kitl(17311)
Opis ogólny
Zestaw Mouse SCF ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) jest testem immunoenzymatycznym in vitro do ilościowego pomiaru mysiego SCF w surowicy, osoczu, supernatantach hodowli komórkowych i moczu.
Immunogen
Rekombinowany mysi SCF
Zastosowanie
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Działania biochem./fizjol.
Czynnik komórek macierzystych (SCF) lub ligand zestawu lub czynnik stalowy lub czynnik wzrostu komórek tucznych jest czynnikiem wzrostu niezbędnym do wywołania różnych zdarzeń homeostatycznych, takich jak utrzymanie hematopoetycznych komórek macierzystych, komórek tucznych i melanocytów. SCF jest niezbędny do utrzymania dojrzałych melanocytów i promowania pigmentacji włosów. W jajniku komórki ziarniste wytwarzają ligand Kit, który promuje aktywację i wzrost pierwotnych pęcherzyków jajnikowych. Ligand Kit przekształca pierwotne mieszki włosowe w pierwotne mieszki włosowe i prowadzi do późniejszego wzrostu mieszków włosowych. Ligand Kit działa jako czynnik antyapoptotyczny i powoduje wzrost pęcherzyków pierwotnych w mysim jajniku płodowym. Sygnalizacja Kit jest kluczowa dla wzrostu komórek śródmiąższowych Cajala (ICC) i reguluje motorykę przewodu pokarmowego u płodowych myszy.
Inne uwagi
Dla tego produktu dostępny jest przykładowy certyfikat analizy.
Wpisz słowo sample w polu tekstowym przeznaczonym na numer partii.
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)Karta charakterystyki
  • RABELADCELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer C (Item L)Karta charakterystyki
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)Karta charakterystyki
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)Karta charakterystyki
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)Karta charakterystyki
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Stem cell factor/Kit signal insufficiency contributes to hypoxia-induced intestinal motility dysfunctions in neonatal mice
Ren H, et al.
Digestive Diseases and Sciences, 62(5), 1193-1203 (2017)
Charlotte B Westbury et al.
Radiotherapy and oncology : journal of the European Society for Therapeutic Radiology and Oncology, 111(2), 206-211 (2014-04-22)
Mast cells are involved in the pathogenesis of radiation fibrosis and may be a therapeutic target. The mechanism of increased mast cell number in relation to acute and late tissue responses in human skin was investigated. Punch biopsies of skin
Identification of hair shaft progenitors that create a niche for hair pigmentation
Liao CP, et al.
Genes & Development, 31, 1-13 (2017)
Armelle Calipel et al.
Clinical & experimental metastasis, 31(5), 553-564 (2014-03-22)
Imatinib mesylate is used in targeted therapy of cancer to inhibit type III tyrosine kinase receptors, such as KIT and platelet-derived growth factor receptors (PDGFRs). Expression of KIT in uveal melanoma (UM) suggests that this receptor may be the target
Lawrence M Knab et al.
Molecular cancer research : MCR, 12(10), 1440-1448 (2014-06-20)
Pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) is associated with a pronounced fibro-inflammatory stromal reaction that contributes to tumor progression. A critical step in invasion and metastasis is the epithelial-to-mesenchymal transition (EMT), which can be regulated by the Snail family of transcription factors.