Merck
RAB0279
Sigma-Aldrich
Human IL-1 sRI ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
About This Item
Kod UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
metody
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
moc wejściowa
sample type plasma
sample type urine
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 6 pg/mL
standard curve range: 8.19-2000 pg/mL
metoda wykrywania
colorimetric
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... IL1R1(3554)
Opis ogólny
The Human IL-1sRI (interleukin 1 soluble receptor I) ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme- linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of human IL- 1sRI in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
Immunogen
Recombinant Human IL-1 R1
Zastosowanie
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Inne uwagi
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)Karta charakterystyki
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)Karta charakterystyki
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)Karta charakterystyki
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)Karta charakterystyki
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)Karta charakterystyki
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Faith Nutter et al.
Endocrine-related cancer, 21(2), 327-341 (2014-01-15)
Advanced breast cancer is associated with the development of incurable bone metastasis. The two key processes involved, tumour cell homing to and subsequent colonisation of bone, remain to be clearly defined. Genetic studies have indicated that different genes facilitate homing
Tao Gu et al.
African health sciences, 14(2), 356-363 (2014-10-17)
An early differentiation of malignant from benign solitary pulmonary nodules (SPNs) is essential for management and prognosis of lung cancer. Here we investigated whether measurement of circulating sex hormones could be useful for an early detection of malignancy among patients
Fei Zheng et al.
Mediators of inflammation, 2014, 507208-507208 (2014-07-08)
The role of the NLRP3 inflammasome in atherosclerosis remains controversial. The aim of this study was to determine whether inhibition of NLRP3 signaling by lentivirus-mediated RNA interference could reduce atherosclerosis and stabilizes plaques. We also tried to explore the mechanisms
Hui Wang et al.
Mediators of inflammation, 2014, 858763-858763 (2014-09-13)
Diabetic retinopathy (DR) is a major microvascular complication in diabetics, and its mechanism is not fully understood. Toll-like receptor 4 (TLR4) plays a pivotal role in the maintenance of the inflammatory state during DR, and the deletion of TLR4 eventually
Rongfeng Cao et al.
Inflammation, 37(5), 1453-1458 (2014-04-20)
Kaempferol isolated from the root of Zingiberaceae plants galangal and other Chinese herbal medicines have been reported to have anti-inflammatory properties. However, the anti-inflammatory effects of kaempferol on lipopolysaccharide (LPS)-induced mastitis are unknown and their underlying molecular mechanisms remain to