Kluczowe dokumenty
EZBRAIN-SET
Millipore
Human Amyloid β40 and Amyloid β42 ELISA Kit
measures Amyloid β40 and Amyloid β42 in 50 μL tissue or cell lysate; combo pack
Synonim(y):
Amyloid β40/β42 ELISA, Ludzki amyloid mózgowy ELISA, Zestaw ELISA dla mózgu
About This Item
Kod UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.84
Nazwa produktu
Test ELISA na ludzki amyloid β40 i amyloid β42 w mózgu,
reaktywność gatunkowa
human
Poziom jakości
opakowanie
kit of 2 × 96 wells
Parametry
50 μL sample volume (Overnight assay)
assay range
sensitivity: 6.0 pg/mL
(The lowest level of Amyloid β1-40 standard used in this assay ; 50 μL sample size)
sensitivity: 8 pg/mL
(The lowest level of Amyloid ß1-42 standard used in this assay; 50 μL sample size)
inter-assay cv: <10
intra-assay cv: <10
standard curve range: 16-500 pg/mL
metody
ELISA: suitable
moc wejściowa
sample type tissue/cellular lysate
Zastosowanie
research use
metoda wykrywania
colorimetric (450nm/590nm)
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... APP(351)
Powiązane kategorie
Specyficzność
Amyloid β40 ELISA wykorzystuje monoklonalne przeciwciała anty-Aβ o wysokiej selektywności dla ludzkiego Aβ. Przeciwciało wychwytujące rozpoznaje C-końcowy koniec amyloidu β1-40, co powoduje wysoką selektywność dla Aβ 40. Reaktywność krzyżowa zastosowanych przeciwciał z innymi peptydami amyloidowymi została przetestowana za pomocą ELISA i BIACORE i nie wykazuje znaczącej reaktywności krzyżowej z Aβ1-38, Aβ1-39, Aβ1-42, Aβ1-43 i Aβ1-44. Amyloid β42 ELISA wykorzystuje monoklonalne przeciwciała anty-Aβ o wysokiej selektywności dla ludzkiego Aβ. Przeciwciało wychwytujące rozpoznaje C-końcowy koniec amyloidu β1-42, co powoduje wysoką selektywność dla Aβ42. Reaktywność krzyżowa zastosowanych przeciwciał z innymi peptydami amyloidowymi została przetestowana metodą ELISA i BIACORE i nie wykazuje znaczącej reaktywności krzyżowej z Aβ1-38, Aβ1-39, Aβ1-42, Aβ1-43 i Aβ1-44.
Używany do wykrywania/ilościowania: Amyloid β40 i Amyloid β42
Zastosowanie
Testy te wymagają 50 µl próbki i są testami całonocnymi.
Opakowanie
Płytka 96-dołkowa
Przechowywanie i stabilność
Składniki zestawu mogą być przechowywane do 2 tygodni w temperaturze 2-8°C.
Inne uwagi
Skontaktuj się z pomocą techniczną w celu uzyskania informacji
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Wyłącznie do użytku badawczego. Nie do użytku w procedurach diagnostycznych.