Merck
RAB0118
Sigma-Aldrich
Rat CINC-1 ELISA Kit
for serum, plasma and cell culture supernatant
About This Item
Kod UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
reaktywność gatunkowa
rat
opakowanie
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
metody
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
moc wejściowa
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 300 pg/mL
standard curve range: 234.4-15000 pg/mL
metoda wykrywania
colorimetric
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
The Rat CINC-1 (Cytokine-Induced Neutrophil Chemoattratant-1) ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of rat CINC-1 in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
Immunogen
Recombinant Rat CINC1
Zastosowanie
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Inne uwagi
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)Karta charakterystyki
  • RABELADDELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer D (Item K)Karta charakterystyki
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)Karta charakterystyki
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)Karta charakterystyki
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)Karta charakterystyki
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jorine J L P Voss et al.
Reproduction (Cambridge, England), 156(1), 35-46 (2018-05-11)
The testis is an organ that maintains an immune suppressive environment. We previously revealed that exposure of pre-pubertal rats to an acute dose of a well-described Sertoli cell toxicant, mono-(2-ethylhexyl) phthalate (MEHP), leads to an accumulation of CD11b+ immune cells
Syed A Khurram et al.
Journal of oral pathology & medicine : official publication of the International Association of Oral Pathologists and the American Academy of Oral Pathology, 43(9), 667-674 (2014-06-27)
Chemokines regulate physiological and pathological leucocyte trafficking, and chemokine receptors play a role in tumorigenesis. Expression of interleukin-8 (IL-8) receptors CXCR1 and CXCR2 has been shown in oral squamous cell carcinoma (OSCC) but remains poorly characterised. This aim of this
Dominika Nackiewicz et al.
Nephron. Experimental nephrology, 126(3), 141-147 (2014-05-24)
Lipoprotein abnormalities are associated with a rapid decline in renal function in patients of chronic kidney disease. In addition, hyperlipidemia is associated with an increased risk of developing renal insufficiency. The underlying molecular mechanisms for these clinical findings are unclear.
Elvira L Liclican et al.
Cancer prevention research (Philadelphia, Pa.), 7(8), 845-855 (2014-06-11)
Understanding the molecular pathogenesis of lung cancer is necessary to identify biomarkers/targets specific to individual airway molecular profiles and to identify options for targeted chemoprevention. Herein, we identify mechanisms by which loss of microRNA (miRNA)125a-3p (miR125a) contributes to the malignant
Michael D Diem et al.
Protein engineering, design & selection : PEDS, 27(10), 419-429 (2014-05-03)
Alternative scaffold molecules represent a class of proteins important to the study of protein design and mechanisms of protein-protein interactions, as well as for the development of therapeutic proteins. Here, we describe the generation of a library built upon the