Kluczowe dokumenty
RAB0113
Sigma-Aldrich
Mouse Fractalkine / CX3CL1 ELISA Kit
for serum, plasma and cell culture supernatant
Wybierz wielkość
1 KIT
2320,00 zł
2320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 KIT
2320,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
2320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
reaktywność gatunkowa
mouse
opakowanie
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
metody
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
moc wejściowa
sample type plasma
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 300 pg/mL
standard curve range: 0.274-200 ng/mL
metoda wykrywania
colorimetric
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
mouse ... Cx3cl1(20312)
Opis ogólny
Zestaw Mouse Fractalkine ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) to test immunoenzymatyczny in vitro do ilościowego pomiaru mysiej fraktalkiny w surowicy, osoczu, supernatantach hodowli komórkowych i moczu.
Immunogen
Rekombinowana fraktalkina mysia
Zastosowanie
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Inne uwagi
Dla tego produktu dostępny jest przykładowy certyfikat analizy.
Wpisz słowo sample w polu tekstowym przeznaczonym na numer partii.
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)Karta charakterystyki
  • RABELADCELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer C (Item L)Karta charakterystyki
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)Karta charakterystyki
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)Karta charakterystyki
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)Karta charakterystyki
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fractalkine promotes human monocyte survival via a reduction in oxidative stress.
White GE et.al.
Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology, 34(12), 2554-2562 (2014)
Increase of serum fractalkine and fractalkine gene expression levels in sickle cell disease patients.
Unal S et.al.
International Journal of Hematology, 101(2), 114-118 (2015)
Selma Unal et al.
International journal of hematology, 101(2), 114-118 (2014-12-07)
In the present study, we examined the role of fractalkine (Fkn), a member of the chemokine family, in the pathogenesis of sickle cell disease (SCD). Eighty-seven children with sickle cell disease and 55 healthy children were enrolled in the study.
Gemma E White et al.
Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology, 34(12), 2554-2562 (2014-11-02)
The CX3C chemokine fractalkine (CX3CL1) has a critical role in the development of atherogenesis because apolipoprotein-E-deficient mice lacking CX3CL1 or its receptor CX3CR1 develop smaller plaques and polymorphisms in CX3CR1 are associated with altered risk of cardiovascular disease. CX3CR1 is
Junlan Zhang et al.
The American journal of pathology, 184(6), 1706-1714 (2014-04-16)
Hepatic production and release of endothelin-1 (ET-1) binding to endothelin B (ETB) receptors, overexpressed in the lung microvasculature, is associated with accumulation of pro-angiogenic monocytes and vascular remodeling in experimental hepatopulmonary syndrome (HPS) after common bile duct ligation (CBDL). We