Kluczowe dokumenty
RA2DWPAT-EP
Rotor for Eppendorf® 5810/5810R Centrifuges
A-2-DWP-AT, aerosol-tight
About This Item
Kod UNSPSC:
41103909
Właściwości
to hold 2 x 1 filtration plate kits
to hold 2 x 2 DWP
to hold 2 x 6 MTP
A-2-DWP-AT, aerosol-tight
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022639901
Parametry
4,500 max. RCF (3,486 xg)
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with centrifuge models 5810/5810R
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Rotor do wirówki Eppendorf(R) 5418/5418R
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)