EP5804784006
Adapter for Eppendorf® S-4-72 Rotor
holds 4 x 50 mL conical tubes, pack of 2 ea
Wybierz wielkość
907,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
907,00 zł
Polecane produkty
Materiały
conical bottom
Właściwości
holds 4 x 50 mL conical tubes
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5804784006 (Global)
Parametry
3,234 × g max. RCF
metody
centrifugation: suitable
Wysokość
120 mm
Średnica
31 mm
kompatybilność
for use with 250 mL round buckets
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)