Kluczowe dokumenty
R8509
Scienceware® centrifuge tube rack, epoxy-coated steel
8-Position, for 50 mL plastic centrifuge tubes
Synonim(y):
wire tube holder
Wybierz wielkość
1 EA
354,00 zł
354,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
354,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.35
354,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
Holds 8 x 50 mL tubes
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F18794-0000
rozmiar
15 cm × 7.6 cm × 8.9 cm
rozmiar dołka
30 mm
Opis ogólny
  • Scienceware® centrifuge tube racks are made of epoxy-coated steel wire.
  • Polygrid racks are resistant to most of the chemicals including organic solvents, salts, weak acids, and weak alkalis.
  • Temperature range -223ºC (-369ºF) to 121ºC (250ºF); autoclavable.
Epoxy coated steel wire is chemical and corrosion resistant and steam autoclavable at 121ºC (250ºF).
Informacje prawne
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)