Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 245,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122804
Manufacturer/tradename:
Bel-Art F18788-2003
Feature:
Holds 20 x 18-20 mm tibes
Packaging:
pack of 1 ea
245,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócfeature
Holds 20 x 18-20 mm tibes
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F18788-2003
size
12.5 cm × 11 cm × 6 cm
General description
Epoxy coated steel wire is chemical and corrosion resistant and steam autoclavable at 121ºC (250ºF).
Features and Benefits
- Heat-cured epoxy coating is unaffected by organic solvents, salts, weak acids and weak alkalis .
- Temperature range -223ºC (-369ºF) to 121ºC (250ºF).
- Autoclavable.
Legal Information
Scienceware is a registered trademark of Bel-Art Products, a division of SP
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 20-position, for 15 mL plastic centrifuge tubes | description 16-position, for 50 mL plastic centrifuge tubes | description Holds 36 x 50 mL tubes | description Holds 36 x 10-13 mm tubes |
| feature Holds 20 x 18-20 mm tibes | feature Holds 16 x 50 mL tubes | feature Holds 36 x 50 mL tubes | feature Holds 36 x 10-13 mm tubes |
| manufacturer/tradename Bel-Art F18788-2003 | manufacturer/tradename Bel-Art F18794-0001 | manufacturer/tradename Bel-Art F18794-0002 | manufacturer/tradename Bel-Art F18788-1301 |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
| size 12.5 cm × 11 cm × 6 cm | size 15 cm × 15 cm × 8.9 cm | size 22.9 × 22.3 × 8.9 cm | size - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Scienceware® centrifuge tube rack, epoxy-coated steel
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?