Przejdź do
R8384
Scienceware® centrifuge tube rack, epoxy-coated steel
16-position, for 50 mL plastic centrifuge tubes
Synonim(y):
wire tube holder, 187940001, F18794-0001, tube holder, tube organiser, tube storage
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
347,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122804
Manufacturer/tradename:
Bel-Art F18794-0001
Feature:
Holds 16 x 50 mL tubes
Packaging:
pack of 1 ea
347,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
feature
Holds 16 x 50 mL tubes
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F18794-0001
size
15 cm × 15 cm × 8.9 cm
well size
30 mm
General description
Epoxy coated steel wire is chemical and corrosion resistant and steam autoclavable at 121ºC (250ºF).
Features and Benefits
  • Heat-cured epoxy coating is unaffected by organic solvents, salts, weak acids and weak alkalis .
  • Temperature range -223ºC (-369ºF) to 121ºC (250ºF).
  • Autoclavable.
Legal Information
Scienceware is a registered trademark of Bel-Art Products, a division of SP
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
R8509R8634BAF187940002
feature
Holds 16 x 50 mL tubes
feature
Holds 8 x 50 mL tubes
feature
Holds 20 x 18-20 mm tibes
feature
Holds 36 x 50 mL tubes
manufacturer/tradename
Bel-Art F18794-0001
manufacturer/tradename
Bel-Art F18794-0000
manufacturer/tradename
Bel-Art F18788-2003
manufacturer/tradename
Bel-Art F18794-0002
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
well size
30 mm
well size
30 mm
well size
-
well size
30 mm
size
15 cm × 15 cm × 8.9 cm
size
15 cm × 7.6 cm × 8.9 cm
size
12.5 cm × 11 cm × 6 cm
size
22.9 × 22.3 × 8.9 cm
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)