Ten stojak mieści 96 × 0,5 ml probówek do mikrowirówek po jednej stronie lub 96 × 1,5 - 2,0 ml probówek do mikrowirówek po drugiej stronie. Stojak jest rozmieszczony w standardowym układzie 8 × 12. Posiada poręczną zatrzaskową pokrywę i łatwe do uchwycenia wypustki na każdym końcu stojaka. Linie siatki są uformowane z boku stojaka, który mieści mniejsze probówki, ułatwiając widoczność studzienek. Podniesione pierścienie są uformowane po drugiej stronie stojaka, co ułatwia wymianę probówek o pojemności 1,5 - 2,0 ml z tych studzienek.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)