Przejdź do
Z756482
Microcentrifuge tube-PCR rack, 80 well, reversible
natural
Synonim(y):
PCR tube racks, rack PCR tubes, tube racks, 188450001, F18845-0001, benchtop PCR tube holder
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
402,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122804
Manufacturer/tradename:
Bel-Art F18845-0001
Feature:
Holds 80 x 1.5/2 mL tubes
Material:
natural , polypropylene
Packaging:
pkg of 5 ea
402,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
natural , polypropylene
feature
Holds 80 x 1.5/2 mL tubes
packaging
pkg of 5 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F18845-0001
technique(s)
PCR: suitable
L × W × H
22.7 cm × 6.7 cm × 2.7 cm
General description
Perfect for benchtop use or freezer storage, this compact, double-sided polypropylene rack accommodates 0.2 mL thin-walled PCR tubes on one side while the opposite side holds 1.5 mL to 2.0 mL microcentrifuge tubes. 80 wells on each side keep tubes upright in a 5 x 16 array and are numbered for easy sample identification.
Features and Benefits
  • Rack color assists in sample organization and quick visual identification
  • Molded in handles provide a secure grip for transport
  • Matte side panel accepts tape or direct labeling
  • Can be used for freezer storage down to -80°C (-112°F)
  • Autoclavable at 121°C (250°F)
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)