Merck
R4777
Sigma-Aldrich
Anti-Ran antibody,Mouse monoclonal
clone ARAN1, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anty-ARA24, Anty-CT4, Anty-Gsp1
Wybierz wielkość
200 μL
3020,00 zł
3020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
200 μL
3020,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
3020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
ARAN1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, Xenopus, bovine, mouse, hamster
metody
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using total extract of Jurkat cells
izotyp
IgG2b
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RAN(5901)
mouse ... Ran(19384)
Opis ogólny
Monoklonalny anty-Ran (mysi izotyp IgG2b) pochodzi z hybrydomy ARAN1 wytworzonej przez fuzję mysich komórek szpiczaka i splenocytów myszy BDF1 immunizowanych zdenaturowanym rekombinowanym ludzkim Ran. Ran jest małą fosfatazą trinukleotydu guaniny (GTPazą) z nadrodziny Ras, która podobnie jak inne GTPazy występuje w dwóch stanach: związanym z fosforanem trinukleotydu guaniny (GTP) lub z fosforanem dinukleotydu guaniny (GDP). Związana forma jest zlokalizowana w jądrze.
Immunogen
denatured recombinant human Ran.
Zastosowanie
Monoklonalne przeciwciało anty-Ran produkowane u myszy zostało użyte w:
  • western blotting
  • immunoprecypitacja
  • test immunoenzymatyczny (ELISA)
  • immunocytochemii
Działania biochem./fizjol.
Ran odgrywa ważną funkcję w kierunkowości transportu jądrowego. W tej formie jest ważny dla zakończenia reakcji importu, w której pośredniczy kompleks białka ładunku z importyną-β i jej białkiem adapterowym importyną-α. Wiązanie RanGTP z importyną-β powoduje uwolnienie białka ładunku z kompleksu importyna-α/importyna-β. Receptor importu (importyna-β lub transportyna) jest następnie eksportowany z jądra jako kompleks RanGTP i jest uwalniany do cytoplazmy, gdy RanGTP jest przekształcany w RanGDP przez Ran-GAP1 (białko aktywujące GTPazę). Receptory eksportowe reagują w odwrotny sposób, wiążąc ładunek ze znacznie wyższym powinowactwem w obecności RanGTP i eksportując je z jądra jako kompleksy RanGTP. Wyeksportowany ładunek jest uwalniany, gdy Ran GAP1 przekształca RanGTP w RanGDP. Aby utrzymać cykl importu/eksportu, Ran musi powrócić do jądra. Osiąga to małe białko zwane czynnikiem transportu jądrowego 2 (NTF2), znane również jako p10, które wiąże RanGDP w cytoplazmie i dostarcza go z powrotem do jądra. W jądrze RanGDP napotyka RanGEF (czynnik wymiany nukleotydów guaninowych) i ulega wymianie nukleotydów, przekształcając się w RanGTP.
Postać fizyczna
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Michael O Okpara et al.
Scientific reports, 12(1), 20171-20171 (2022-11-24)
Karyopherin beta 1 (Kpnβ1) is the principal nuclear importer of cargo proteins and plays a role in many cellular processes. Its expression is upregulated in cancer and essential for cancer cell viability, thus the identification of its binding partners might
RNASEK is a V-ATPase-associated factor required for endocytosis and the replication of rhinovirus, influenza A virus, and dengue virus
Perreira JM, et al.
Cell Reports, 12(5), 850-863 (2015)
Masahiro Nagai et al.
FEBS letters, 585(5), 791-796 (2011-02-12)
The small GTPase Ran plays important roles in multiple aspects of cellular function. Maximal RanGAP activity is achieved with the aid of RanBP1 and/or presumably of RanBP2. Here, we show that RanBP1-knockout mice are unexpectedly viable, and exhibit male infertility
The role of Ran in nuclear function
Azuma Y and Dasso M
Current Opinion in Cell Biology, 12(3), 302-307 (2000)
Protein import into nuclei: association and dissociation reactions involving transport substrate, transport factors, and nucleoporins
Rexach M and Blobel G
Cell, 83(5), 683-692 (1995)