Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1860,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5030,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1860,00 zł
biological source
bovine
Quality Segment
assay
≥98.0% (GE)
form
lyophilized powder
packaging
glass bottle of
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, electron microscopy: suitable
pH
4.8-7.5
solubility
H2O: slightly soluble
anion traces
chloride (Cl-): ≤2000 ppm, sulfate (SO42-): ≤1000 ppm
cation traces
Ca: ≤500 ppm, Cd: ≤5 ppm, Co: ≤5 ppm, Cr: ≤100 ppm, Cu: ≤20 ppm, Fe: ≤20 ppm, K: ≤50 ppm, Mg: ≤500 ppm, Mn: ≤5 ppm, Na: ≤7000 ppm, Ni: ≤5 ppm, Pb: ≤5 ppm, Zn: ≤10 ppm
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (GE) | assay ≥97% (agarose gel electrophoresis) | assay ≥97% (agarose gel electrophoresis) | assay ≥99% (agarose gel electrophoresis) |
| biological source bovine | biological source bovine | biological source bovine | biological source bovine |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable, electron microscopy: suitable | technique(s) ELISA: suitable, electrophoresis: suitable, western blot: suitable | technique(s) ELISA: suitable | technique(s) enzyme immunoassay: suitable |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bovine Serum Albumin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?