Kluczowe dokumenty
R3655
Rubitecan
powder, ≥98% (HPLC)
Synonim(y):
9-nitrocamptothecin
Wybierz wielkość
241,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
241,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
Rubitecan,
pochodzenie biologiczne
synthetic (organic)
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
mp
182-186 °C
rozpuszczalność
DMSO: 1 mg/mL
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
CC[C@@]1(O)C(=O)OCC2=C1C=C3N(Cc4cc5c(cccc5nc34)[N+]([O-])=O)C2=O
InChI
1S/C20H15N3O6/c1-2-20(26)13-7-16-17-10(8-22(16)18(24)12(13)9-29-19(20)25)6-11-14(21-17)4-3-5-15(11)23(27)28/h3-7,26H,2,8-9H2,1H3/t20-/m0/s1
Klucz InChI
VHXNKPBCCMUMSW-FQEVSTJZSA-N
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)