Merck
R2255
Sigma-Aldrich
Ribostamycin sulfate salt
Synonim(y):
Siarczan wistamycyny
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H34N4O10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
454.47
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51281664
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.85
Formularz
powder
spektrum działania antybiotyku
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Tryb działania
protein synthesis | interferes
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OS(O)(=O)=O.NC[C@@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O)[C@@H]2O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)[C@@H](N)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C17H34N4O10.H2O4S/c18-2-6-10(24)12(26)8(21)16(28-6)30-14-5(20)1-4(19)9(23)15(14)31-17-13(27)11(25)7(3-22)29-17;1-5(2,3)4/h4-17,22-27H,1-3,18-21H2;(H2,1,2,3,4)/t4-,5+,6-,7+,8-,9+,10-,11+,12-,13+,14-,15-,16-,17-;/m0./s1
Klucz InChI
RTCDDYYZMGGHOE-NMMMDEJWSA-N
Opis ogólny
Struktura chemiczna: aminoglikozyd
Zastosowanie
Rybostamycyna jest środkiem przeciwdrobnoustrojowym o szerokim spektrum działania, wyizolowanym z bakterii Streptomyces ribosifidicus. Jest stosowana w badaniach farmakokinetycznych i nefrotoksyczności[1][2].
Działania biochem./fizjol.
Aminoglikozydy, takie jak rybostamycyna, wiążą się z bakteryjną podjednostką rybosomalną 30S i 50S, co hamuje translokację peptydylo-tRNA z miejsca A do miejsca P. Powoduje to błędny odczyt mRNA, przez co bakterie nie są w stanie wytwarzać niezbędnych białek[3]. Hamuje również aktywność opiekuńczą izomerazy disiarczkowej białek (PDI).
Inne uwagi
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w suchym i dobrze wentylowanym miejscu.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S L Zhou et al.
Clinical pharmacokinetics, 22(2), 144-151 (1992-02-01)
In the present study, ribostamycin concentrations in serum were measured by microbiological assay in 20 paediatric patients aged 3 months to 11 years after intramuscular ribostamycin 10, 15 and 20 mg/kg. All pharmacokinetic parameters and statistical analyses were calculated by
I Kitasato et al.
Drugs under experimental and clinical research, 15(6-7), 273-289 (1989-01-01)
The nephrotoxicity of ribostamycin and gentamicin was compared by urinalysis using 18 parameters. When a dose of 40 mg/kg per day was administered intramuscularly to Fischer rats for 14 days, ribostamycin caused little change of parameters in urine volume, urine
Craig Knox et al.
Nucleic acids research, 39(Database issue), D1035-D1041 (2010-11-10)
DrugBank (http://www.drugbank.ca) is a richly annotated database of drug and drug target information. It contains extensive data on the nomenclature, ontology, chemistry, structure, function, action, pharmacology, pharmacokinetics, metabolism and pharmaceutical properties of both small molecule and large molecule (biotech) drugs.