Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 848,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3180,00 zł 2703,00 zł |
848,00 zł
Nazwa produktu
Paromomycin sulfate salt, suitable for plant cell culture, BioReagent
product line
BioReagent
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | plant: suitable
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
application(s)
agriculture
mode of action
protein synthesis | interferes
SMILES string
O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H](O[C@@]2([H])[C@H](O[C@@]3([H])[C@H](O)[C@H](O[C@]4([H])[C@H](N)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](CN)O4)[C@@H](CO)O3)[C@@H](O)[C@H](N)C[C@@H]2N)[C@@H]1N.C
InChI
1S/C23H45N5O14.CH4/c24-2-7-13(32)15(34)10(27)21(37-7)41-19-9(4-30)39-23(17(19)36)42-20-12(31)5(25)1-6(26)18(20)40-22-11(28)16(35)14(33)8(3-29)38-22;/h5-23,29-36H,1-4,24-28H2;1H4/t5-,6+,7+,8-,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23+;/m1./s1
InChI key
OYJABWUHUYVDMJ-UDXJMMFXSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Mode of Action: Inhibits initiation and elongation during protein synthesis.
Packaging
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) - | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - |
| mode of action protein synthesis | interferes | mode of action protein synthesis | interferes | mode of action protein synthesis | interferes | mode of action - |
| antibiotic activity spectrum Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria | antibiotic activity spectrum Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, parasites | antibiotic activity spectrum Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria | antibiotic activity spectrum - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| product line BioReagent | product line - | product line BioReagent | product line - |
| application(s) agriculture | application(s) - | application(s) - | application(s) USP Biologics |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Paromomycin sulfate salt
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?