Merck
PZ0268
Sigma-Aldrich
AG-17724
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(R)-6-Fluoro--[(2-naphthalenylcarbonyl)amino]-1H-benzimidazole-2-propanoic acid, AG 17724
Wybierz wielkość
5 MG
457,00 zł
25 MG
1790,00 zł
457,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
457,00 zł
25 MG
1790,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H16FN3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
377.37
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
457,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to light brown
rozpuszczalność
DMSO: 20 mg/mL, clear (warmed)
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
OC([C@H](NC(C1=CC(C=CC=C2)=C2C=C1)=O)CC3=NC4=C(C=CC(F)=C4)N3)=O
InChI
1S/C21H16FN3O3/c22-15-7-8-16-17(10-15)24-19(23-16)11-18(21(27)28)25-20(26)14-6-5-12-3-1-2-4-13(12)9-14/h1-10,18H,11H2,(H,23,24)(H,25,26)(H,27,28)/t18-/m1/s1
Klucz InChI
NKMPZFCFXCJBEY-GOSISDBHSA-N
Działania biochem./fizjol.
AG-17724 jest silnym inhibitorem izomerazy peptydylowo-prolilowej (PPIazy) Pin1.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.