Merck
PZ0246
Sigma-Aldrich
PF-5006739
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
4-[4-(4-Fluorophenyl)-1-[1-(3-isoxazolylmethyl)-4-piperidinyl]-1H-imidazol-5-yl]-2-Pyrimidinamine, 4-{4-(4-Fluorophenyl)-1-[1-(1,2-oxazol-3-ylmethyl)piperidin-4-yl]-1H-imidazol-5-yl}pyrimidin-2-amine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H22FN7O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
419.45
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 10 mg/mL, clear
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
FC(C=C1)=CC=C1C2=C(C3=CC=NC(N)=N3)N(C4CCN(CC5=NOC=C5)CC4)C=N2
Działania biochem./fizjol.
PF-5006739 jest silnym inhibitorem kinaz kazeinowych 1 delta (CK1δ) i 1 epsilon (CK1ε), kluczowych regulatorów centralnego zegara jądra nadskrzyżowaniowego (SCN), a także powiązanych z rozwojem uzależnienia od narkotyków poprzez modulację białek PERIOD (PER1-3) oraz fosfoprotein neuronalnych regulowanych dopaminą i cAMP (DARPP-32). PF-5006739 ma niską siłę działania nM in vitro dla CK1δ/ε (wartości IC50 3,9 nM dla CK1δ i 17,0 nM dla CK1ε) i wysoką selektywność kinomową. PF-5006739 indukował głębokie opóźnienia fazowe w okresowości okołodobowej zarówno w nocnych, jak i dziennych modelach zwierzęcych oraz osłabiał zachowania związane z poszukiwaniem narkotyków opioidowych w modelu operacyjnego przywracania u gryzoni.
PF-5006739 jest silnym inhibitorem kinaz kazeinowych 1 delta (CK1δ) i 1 epsilon (CK1ε).
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Aida Villarroel et al.
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 77(5), 919-935 (2019-07-18)
Wnt ligands signal through canonical or non-canonical signaling pathways. Although both routes share common elements, such as the Fz2 receptor, they differ in the co-receptor and in many of the final responses; for instance, whereas canonical Wnts increase β-catenin stability