Przejdź do
SML0143
HC-067047
≥98% (HPLC), TRPV4 antagonist, powder
Synonim(y):
2-Methyl-1-[3-(4-morpholinyl)propyl]-5-phenyl-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole-3-carboxamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
499,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2010,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H28F3N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
471.51
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
499,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
HC-067047, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to tan
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=C(C(NC2=CC(C(F)(F)F)=CC=C2)=O)C=C(C3=CC=CC=C3)N1CCCN4CCOCC4
InChI
1S/C26H28F3N3O2/c1-19-23(25(33)30-22-10-5-9-21(17-22)26(27,28)29)18-24(20-7-3-2-4-8-20)32(19)12-6-11-31-13-15-34-16-14-31/h2-5,7-10,17-18H,6,11-16H2,1H3,(H,30,33)
InChI key
NCZYSQOTAYFTNM-UHFFFAOYSA-N
Application
HC-067047 has been used as a transient receptor potential cation channel subfamily V member 4 (TRPV4) inhibitor:
  • to study its effects on organoid formation and proliferation in human endometrial tissues[1]
  • to determine its effects on neuronal survival after intracerebral hemorrhage (ICH)[2]
  • to study its effects on TRPV4 regulation of angiotensin II receptor type 1 (AT1R) task, phosphorylation and β-arrestin recruitment in choroid plexus[3]
Biochem/physiol Actions
HC-067047 is a TRPV4 antagonist
HC-067047 is a potent, selective inhibitor of hTRPV4. The compound inhibits human, rat and mouse TRPV4 with IC50 values of 48, 133 and 17 nM, respectively. HC-067047 does not inhibit other TRPV isoforms at concentrations up to 5 μM. HC-067047 inhibits hERG channel and the menthol receptor TRPM8 with IC50 values of 370 and 780 nM, respectively.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0187N0915SML0895
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under HC-067047
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)