Kluczowe dokumenty
PZ0228
Sigma-Aldrich
PF-04628935
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1-[2-[[2-Chloro-4-(2H-1,2,3-triazol-2-yl)phenyl]methyl]-2,7-diazaspiro[3.5]non-7-yl]-2-(2-methylimidazo[2,1-b]thiazol-6-yl)-ethanone, PF-4628935
Wybierz wielkość
5 MG
396,00 zł
25 MG
1600,00 zł
396,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
396,00 zł
25 MG
1600,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H26ClN7OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
496.03
Kod UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
396,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 10 mg/mL, clear
temp. przechowywania
room temp
Działania biochem./fizjol.
PF-04628935 jest silnym antagonistą / odwrotnym agonistą receptora greliny, receptora wydzielania hormonu wzrostu 1a (GHS-R1a) z IC50 4,6 nM. Grelina i GSHR są zaangażowane w regulację przyjmowania pokarmu i długoterminową homeostazę energetyczną; ligandy GSHR są interesujące w przypadku otyłości i innych zaburzeń metabolicznych. PF-04628935 jest biodostępny po podaniu doustnym i penetruje mózg.
PF-04628935 jest silnym antagonistą / odwrotnym agonistą receptora greliny, receptora wydzielania hormonu wzrostu 1a (GHS-R1a).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)