Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 456,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1930,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H15NO5S3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
349.45
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
51111800
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
456,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(O)C1=C(S[C@@H]2C[S@+]([O-])CC2)S[C@@]3([H])N1C([C@]3([H])[C@H](O)C)=O
InChI
1S/C12H15NO5S3/c1-5(14)7-9(15)13-8(11(16)17)12(20-10(7)13)19-6-2-3-21(18)4-6/h5-7,10,14H,2-4H2,1H3,(H,16,17)/t5-,6?,7+,10-,21?/m1/s1
InChI key
FLSUCZWOEMTFAQ-JNCILSLHSA-N
Biochem/physiol Actions
Sulopenem, formerly CP-70,429, is stable to renal dehydropeptidase I and hydrolytic activity of AmpC β-lactamases and extended-spectrum β-lactamases (ESBLs) that convey resistance to third-generation cephalosporins. This action of sulopenem helps to act against urgent drug-resistant antimicrobial threats, including ESBL-producing Enterobacteriaceae. Sulopenem is effective than ciprofloxacin for treating urogenital upper urinary tract infection (uUTI) in adult women due to quinolone non-susceptible pathogens.
Orally available penem antibiotic to treat Gram-negative multi-drug resistant infections
Sulopenem is an orally available penem antibiotic designed to treat Gram-negative multi-drug resistant infections. It can be administered as an intravenous preparation, and it is also orally available.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥97% (HPLC) | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| form powder | form - |
| assay ≥97% (HPLC) | assay - |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - |
| shipped in dry ice | shipped in - |
| color white to beige | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?