Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
0.1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1160,00 zł |
0.5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3360,00 zł 2856,00 zł |
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5840,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1160,00 zł
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
lyophilized powder
storage condition
desiccated
technique(s)
cell culture | embryo: suitable
color
white
solubility
H2O: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.Cl.Cc1cccc(CCN2CCC(CC2)C(=O)c3ccc(NS(C)(=O)=O)cc3)n1
InChI
1S/C21H27N3O3S.2ClH/c1-16-4-3-5-19(22-16)12-15-24-13-10-18(11-14-24)21(25)17-6-8-20(9-7-17)23-28(2,26)27;;/h3-9,18,23H,10-15H2,1-2H3;2*1H
InChI key
ZQBNWMFBOSOOLX-UHFFFAOYSA-N
Application
- human ether-a-go-go-related gene (hERG) blocker in human-induced pluripotent stem cell-derived cardiomyocytes (hiPSC-CMs)
- IKr blocker in long QT syndrome (LQTS) induced pluripotent stem (iPSCs) embryoid bodies
- IKr blocker in rat ventricular myocytes
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| solubility H2O: soluble | solubility DMSO: 50 mg/mL, water: 50 mg/mL | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| form lyophilized powder | form solid | form powder | form powder |
| color white | color white to off-white | color white to beige | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?