G3632
Gentamicin sulfate salt
potency: ≥590 I.U. Gentamicin base per mg
Synonim(y):
GM Sulfate, Gentamicin C
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
Micromonospora purpurea
Poziom jakości
Postać
powder
siła działania
≥590 I.U. Gentamicin base per mg
≥590 units/mg Gentamicin
warunki przechowywania
(Tightly closed. Dry. )
stężenie
50 μg/mL in H2O (is the recommended working concentration for eukaryotic cell culture)
kolor
white to off-white
spektrum działania antybiotyku
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycoplasma
Tryb działania
protein synthesis | interferes
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=S(O)(O)=O.O[C@]1(C)[C@@H]([C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O[C@H]3O[C@@](CC[C@H]3N)([C@@H](C)NC)[H])[C@@H](N)C[C@H]2N)OC1)NC.O[C@]4(C)[C@@H]([C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]5[C@@H](O)[C@H](O[C@H]6O[C@@](CC[C@H]6N)([C@@H](C)N)[H])[C@@H](N)C[C@H]5N)OC4)NC.O[
InChI
1S/C21H43N5O7.C20H41N5O7.C19H39N5O7.H2O4S/c1-9(25-3)13-6-5-10(22)19(31-13)32-16-11(23)7-12(24)17(14(16)27)33-20-15(28)18(26-4)21(2,29)8-30-20;1-8(21)12-5-4-9(22)18(30-12)31-15-10(23)6-11(24)16(13(15)26)32-19-14(27)17(25-3)20(2,28)7-29-19;1-19(27)7-28-18(13(26)16(19)24-2)31-15-11(23)5-10(22)14(12(15)25)30-17-9(21)4-3-8(6-20)29-17;1-5(2,3)4/h9-20,25-29H,5-8,22-24H2,1-4H3;8-19,25-28H,4-7,21-24H2,1-3H3;8-18,24-27H,3-7,20-23H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/t9-,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+;8-,9-,10+,11-,12+,13+,14-,15-,16+,17-,18-,19-,20+;8-,9+,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16+,17+,18+,19-;/m110./s1
Klucz InChI
RDEIXVOBVLKYNT-HDZPSJEVSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- in the research of the effectiveness of antibiotics against different bacterial cultures
- in the research of neuronal signal processing
Działania biochem./fizjol.
Antimicrobial spectrum: Includes Gram-negative and Gram-positive bacteria, including strains resistant to tetracycline, chloramphenicol, kanamycin and colistin, particularly strains of Pseudomonas, Proteus, Staphylococcus and Streptococcus.
Cechy i korzyści
Komponenty
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.