Kluczowe dokumenty
PRS1112
Sigma-Aldrich
Anti-CCR5 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Chemokine (C-C motif) receptor 5
Wybierz wielkość
100 μG
2020,00 zł
2020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2020,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
predicted mol wt 39 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CCR5(1234)
Opis ogólny
Receptor chemokinowy 5 z motywem C-C (CCR5) ulega ekspresji przez limfocyty T, makrofagi i monocyty. Należy do rodziny receptorów chemokinowych. Gen kodujący to białko jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 3p21.31.
Immunogen
peptyd odpowiadający aminokwasom 6-20 ludzkiego CCR5.
Działania biochem./fizjol.
Receptor chemokinowy 5 z motywem C-C (CCR5) jest receptorem dla ligandów chemokinowych-3, -4 i -5. Działa jako współreceptor dla wnikania ludzkiego wirusa niedoboru odporności (HIV) do komórek. Białko to odgrywa również rolę w chemotaksji leukocytów. CCR5 pośrednio wpływa na agregację komórek odpornościowych w miejscu infekcji wirusowej na powierzchni błon śluzowych. Moduluje również aktywację komórek odpornościowych podczas stanu zapalnego.
Powiązanie
Działanie tego przeciwciała można zablokować za pomocą peptydu blokującego SBP1112.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Expression cloning of new receptors used by simian and human immunodeficiency viruses
Hongkui Deng
Nature, 296-300 (1997)
The expression of the chemokine receptor CCR5 in tick-borne encephalitis
Sambor Grygorczuk
Journal of Neuroinflammation, 13, 45-45 (2016)
CC chemokine receptor 5 ?32 polymorphism: association analysis and allele distribution among cutaneous leishmaniasis patients from Pakistan.
Sophie M
Journal of Cutaneous Pathology, 43(7), 564-570 (2016)
Genetic Susceptibility to Cardiac and Digestive Clinical Forms of Chronic Chagas Disease: Involvement of the CCR5 59029 A/G Polymorphism
Amanda Priscila
PLoS ONE, 10(11), e0141847-e0141847 (2015)