Merck
P8986
Sigma-Aldrich
Peroxiredoxin 1 human
≥85% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder
Synonim(y):
NKEFA
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥85% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized powder
numer dostępu UniProt
Zastosowanie
cell analysis
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... PRDX1(5052)
Opis ogólny
Peroxiredoxin 1, an active enzyme, has two cysteine residues which correspond to Cys 47 and Cys 170 of yeast TPx (thioredoxin peroxidase).
Two cysteine residues correspond to Cys 47 and Cys 170 of yeast TPx (thioredoxin peroxidase).
Specyficzność
This product has been shown to catalyze NADPH oxidation in the thioredoxin-thioredoxin reductase system.
Zastosowanie
Peroksiredoksyna 1 została wykorzystana jako standard w teście enzymatycznym dla rekombinowanego białka płaszcza przetrwalników Clostridium difficile, cotE (z aktywnością peroksiredoksyny i chitynazy).[1]
Działania biochem./fizjol.
Peroksydoksyna 1 odgrywa rolę w komórkowym wychwytywaniu nadtlenków i moduluje różne szlaki sygnałowe. Ulega nadekspresji w wielu komórkach nowotworowych. Reguluje wzrost komórek i sygnalizację poprzez interakcję z białkami takimi jak c-jun-N-końcowa kinaza i c-myc.[2][3][4]
Peroksydoksyny to nowo zdefiniowana rodzina peroksydaz o masie około 25 kDa, które redukują H2O2 i wodoronadtlenki alkilowe i wykorzystują głównie system tioredoksyny (Trx) (Trx, reduktaza tioredoksyny i NADPH) jako donor elektronów. Rodzina peroksydoksyn obejmuje ponad 30 białek pochodzących z organizmów wszystkich królestw. Peroksiredoksyna I należy do rodziny peroksiredoksyn typu I. Rodzina ta składa się z ludzkiego czynnika wzmacniającego naturalne komórki zabójcze (NKEFA), ludzkiego genu związanego z proliferacją (PAG), mysiego białka indukowanego stresem makrofagów (MSP23), mysiego czynnika specyficznego dla osteoblastów (OSF-3) i szczurzego białka wiążącego hem (HBP23). Białka te wykazują około 95% homologii.
Postać fizyczna
Lyophilized powder containing HEPES buffer salts and trehalose as stabilizer.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
H Z Chae et al.
The Journal of biological chemistry, 269(44), 27670-27678 (1994-11-04)
A 25-kDa antioxidant enzyme that provides protection against oxidation systems capable of generating reactive oxygen and sulfur species has previously been identified. The nature of the oxidant eliminated by, and the physiological source of reducing equivalents for, this enzyme, however
Overexpression of Prdx1 in hilar cholangiocarcinoma: a predictor for recurrence and prognosis.
Zhou J
International Journal of Clinical and Experimental Pathology, 8(9), 9863-9874 (2015)
Functional characterization of Clostridium difficile spore coat proteins.
Permpoonpattana P
Journal of Bacteriology, 195(7, 1492-1503 (2013)
Chia-Hsiung Liu et al.
Journal of translational medicine, 14(1), 114-114 (2016-05-05)
Extracellular peroxiredoxin 1 (Prdx1) has been implicated to play a pivotal role in regulating inflammation; however, its function in tissue hypoxia-induced inflammation, such as severe cardiogenic shock patients, has not yet been defined. Thus, the objective of this study was
A family of novel peroxidases, peroxiredoxins.
S G Rhee et al.
BioFactors (Oxford, England), 10(2-3), 207-209 (1999-12-28)