Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 639,00 zł 543,15 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H22N4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
470.52
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
543,15 zł
Cena katalogowa639,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to light brown
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)(C#N)C(C=C1)=CC=C1N(C2=C(CO3)C=NC(C2=C4)=CC=C4C5=CC6=C(C=CC=C6)N=C5)C3=O
InChI
1S/C30H22N4O2/c1-30(2,18-31)23-8-10-24(11-9-23)34-28-22(17-36-29(34)35)16-33-27-12-7-19(14-25(27)28)21-13-20-5-3-4-6-26(20)32-15-21/h3-16H,17H2,1-2H3
InChI key
DPLMXAYKJZOTKO-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
ETP-46464 is a potent and selective inhibitor of the DNA damage response kinase Ataxia telangiectasia-mutated (ATM) - and Rad3-related (ATR) with an IC50 of 25 nM. ETP-46464 shows moderate activity against PI3K and is a potent inhibitor of mTor, but is selective for ATR versus ATM and DNA -dependent protein kinase (DNA -PKcs) even at high doses. ETP-46464 inhibited phosphorylation of Chk1, the downstream kinase of ATR, but did not affect ionizing radiation–induced γH2AX formation, which is jointly controlled by ATM and DNA-PKc.
ETP-46464 is a potent and selective inhibitor of the DNA damage response kinase Ataxia telangiectasia-mutated (ATM) - and Rad3-related (ATR).
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?