Przejdź do
R3905
Ro 27-3225 trifluoroacetate salt
≥98% (reversed phase HPLC)
Synonim(y):
Butir-His-D-Phe-Arg-Trp-Sar-NH2 trifluoroacetate salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
783,00 zł
665,55 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C39H52N12O6 · xC2HF3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
784.91 (free base basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥98% (reversed phase HPLC)
Form:
lyophilized solid
665,55 zł
Cena katalogowa783,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (reversed phase HPLC)
form
lyophilized solid
color
white
solubility
H2O: >10 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
CCCC(=O)N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(=O)N[C@@H](Cc2ccccc2)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](Cc3c[nH]c4ccccc34)C(=O)N(C)CC(N)=O
InChI
1S/C39H52N12O6/c1-3-10-34(53)47-31(19-26-21-43-23-46-26)37(56)49-30(17-24-11-5-4-6-12-24)36(55)48-29(15-9-16-44-39(41)42)35(54)50-32(38(57)51(2)22-33(40)52)18-25-20-45-28-14-8-7-13-27(25)28/h4-8,11-14,20-21,23,29-32,45H,3,9-10,15-19,22H2,1-2H3,(H2,40,52)(H,43,46)(H,47,53)(H,48,55)(H,49,56)(H,50,54)(H4,41,42,44)/t29-,30-,31-,32-/m0/s1
InChI key
NINOPZAAGJJNAR-YDPTYEFTSA-N
Biochem/physiol Actions
Ro 27-3225 is a selective melanocortin MC4 receptor agonist. EC50 = 1 nM. Ro 27-3225 shows some activity at the MC1 receptor. Ro 27-3225 reverses hemorrhagic shock, reduces multiple organ damage, and improves survival. Ro 27-3225 may have a protective role against multiple organ failure following circulatory shock. Ro 27-3225 also reduces food intake in ob/ob mice.
Ro 27-3225 is a selective melanocortin MC4 receptor agonist.
Features and Benefits
This compound is featured on the Melanocortin Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T7830R9653SML2949
description
≥98% (reversed phase HPLC)
description
>98% (HPLC)
description
≥95% (HPLC), lyophilized powder
description
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (reversed phase HPLC)
assay
>98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized solid
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: >10 mg/mL
solubility
H2O: >2 mg/mL
solubility
-
solubility
-
color
white
color
white to tan
color
white to off-white
color
white to off-white
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)