Przejdź do
P3000000
Probenecid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
p-(Dipropylsulfamoyl)benzoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
587,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H19NO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
285.36
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
587,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
API family
probenecid
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CCCN(CCC)S(=O)(=O)c1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C13H19NO4S/c1-3-9-14(10-4-2)19(17,18)12-7-5-11(6-8-12)13(15)16/h5-8H,3-4,9-10H2,1-2H3,(H,15,16)
InChI key
DBABZHXKTCFAPX-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Probenecid EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Packaging
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P87611563003PHR2608
Probenecid European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
P3000000
Probenecid
Probenecid United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1563003
Probenecid
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical small molecule
format
neat
format
-
format
neat
format
-
API family
probenecid
API family
-
API family
probenecid
API family
probenecid
Gene Information
human ... SLC22A11(55867), SLC22A6(9356), SLC22A8(9376)
Gene Information
human ... SLC22A11(55867), SLC22A6(9356), SLC22A8(9376)
Gene Information
human ... SLC22A11(55867), SLC22A6(9356), SLC22A8(9376)
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Probenecid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)