Przejdź do
N2765
4-Nitrophenyl phosphate disodium salt hexahydrate
chromogenic, tablet
Synonim(y):
p-Nitrophenyl phosphate disodium hexahydrate, Disodium 4-nitrophenyl phosphate hexahydrate, di-Sodium 4-nitrophenyl phosphate, pNPP disodium hexahydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 tabs
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2040,00 zł
100 tabs
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3740,00 zł
5 x 100 tabs
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
12 060,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
O2NC6H4OP(O)(ONa)2 · 6H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
371.14
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
224-246-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5324661
2040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
4-Nitrophenyl phosphate disodium salt hexahydrate, tablet
form
tablet
Quality Segment
solubility
water, high purity: 0.25 tablet/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)c1ccc(OP([O-])([O-])=O)cc1
InChI
1S/C6H6NO6P.2Na.6H2O/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;;;;;;;;/h1-4H,(H2,10,11,12);;;6*1H2/q;2*+1;;;;;;/p-2
InChI key
KAKKHKRHCKCAGH-UHFFFAOYSA-L
General description
Chromogenic substrate for the determination of acid and alkaline phosphatases. The reaction produces a soluble end product that is yellow in color. The reaction may be stopped with 3 N NaOH and read at 405 nm.
Application
4-Nitrophenyl phosphate disodium salt hexahydrate has been used:
  • as a substrate for alkaline phosphatase coupled anti-rabbit antibody in enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
  • as a substrate for the mouse secondary antibody linked to alkaline phosphatase in immunoenzymometric assay
  • in ELISA to analyze the presence of antibodies to Pseudomonas aeruginosa in animal serum sample
Preparation Note
Contains 20 mg substrate per tablet
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
71768P5869P5994
description
tablet
description
suitable for enzyme immunoassay, ≥99.0% (enzymatic)
description
100 mg capsules
description
40 mg tablets
solubility
water, high purity: 0.25 tablet/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: soluble, clear, colorless to yellow (1 tablet in 8 mL of water.)
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
tablet
form
powder or crystals
form
powder
form
tablet
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)