Merck
P6915
Sigma-Aldrich
Phosphocreatine disodium salt hydrate
~98% (enzymatic)
Synonim(y):
N-(Imino[phosphonoamino]methyl)-N-methylglycine
About This Item
Wzór liniowy:
C4H8N3O5PNa2 · x H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
255.08 (anhydrous basis)
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Próba
~98% (enzymatic)
zanieczyszczenia
<0.02% free creatine
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O.[Na+].[Na+].CN(CC(O)=O)C(=N)NP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C4H10N3O5P.2Na.H2O/c1-7(2-3(8)9)4(5)6-13(10,11)12;;;/h2H2,1H3,(H,8,9)(H4,5,6,10,11,12);;;1H2/q;2*+1;/p-2
Klucz InChI
KZVYPOKBYRXZKS-UHFFFAOYSA-L
Działania biochem./fizjol.
Phosphocreatine, a high-energy phosphate reservoir in vertebrate and some invertebrate muscles, provides phosphate for ADP-ATP conversion.
Opakowanie
This type not always available. To avoid delay, we will substitute P 7936 unless we are specifically asked not to do so.
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)