Kluczowe dokumenty
S9305
SYBR® Green II RNA gel stain
10,000 × in DMSO
Synonim(y):
728 Barwnik RNA, Barwnik w żelu RNA, bezpieczniejsza bejca żelowa
Wybierz wielkość
2930,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2930,00 zł
Polecane produkty
zastosowanie
mL sufficient for 100 mini-gels
Poziom jakości
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
stężenie
10,000 × in DMSO
kategoria ekologicznej alternatywy
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Ultrasensitive stain for post-electrophoresis staining of RNA and ssDNA
- Excited maximally at 497 nm with a secondary excitation peak at 254nm
- The fluorescence emission of SYBR®Green II stained RNA is centered at 520 nm
- Staining agarose/formaldehyde gels with SYBR Green II does not interfere with the transfer of RNA to membranes or subsequent hybridization in Northern blot analysis as long as 0.1% -0.3% SDS is included in prehybridization and hybridization buffers to remove the dye
- Might facilitate the detection of viroid RNAs and multicopy cellular RNA species
- More sensitive than ethidium bromide in applications that require extremely sensitive detection techniques such as single-strand conformation polymorphism (SSCP) analysis
Informacje prawne
zastąpiony przez
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Powiązane treści
Nancy-520 for DNA Detection and Quantitation