Kluczowe dokumenty
P5954
L-α-Phosphatidylinositol ammonium salt from Glycine max (soybean)
≥97%
Synonim(y):
1,2-Diacyl-sn-glycero-3-phospho-(1-D-myo-inositol), PI, PtdIns
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
soybean
Próba
≥97%
Postać
powder
grupa funkcyjna
phospholipid
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
Działania biochem./fizjol.
Phospholipid membrane component, precursor of inositol phosphates.
Opakowanie
Packaged under Argon.
Inne uwagi
Contains primarily linoleic and palmitic acids.
produkt podobny
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
The Journal of biological chemistry, 281(28), 19204-19219 (2006-05-17)
Activation of the phagocyte NADPH oxidase involves the assembly of a membrane-localized cytochrome b559 with the cytosolic components p47(phox), p67(phox), p40(phox), and the GTPase Rac (1 or 2). In resting phagocytes, Rac is found in the cytosol as a prenylated