Merck
P5858
Hamilton® pipette tips
Filter Tips, maximum volume 10 μL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121601
NACRES:
NB.01
Materiały
colorless
opis
for Softgrip pipettes
sterylność
sterile
Właściwości
barrier
opakowanie
pack of 1152 ea (12 racks of 96 tips)
producent / nazwa handlowa
Hamilton 68007-13
maksymalna pojemność
10 μL
Inne uwagi
Browse all pipette tips
Informacje prawne
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.