Próba
≥98% (TLC)
Postać
powder
kolor
white
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(C)C(NC(=O)C(N)Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C14H20N2O3/c1-9(2)12(14(18)19)16-13(17)11(15)8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9,11-12H,8,15H2,1-2H3,(H,16,17)(H,18,19)
Klucz InChI
IEHDJWSAXBGJIP-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3