Przejdź do
P3543
Poly-L-lysine–FITC Labeled
mol wt 15,000-30,000
Synonim(y):
Fluorescein Labeled Poly-L-Lysine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1340,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2800,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
MDL number:
1340,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Level
mol wt
precursor poly-L-lysine • HBr 15,000-30,000, 15,000-30,000
extent of labeling
0.003-0.01 mol FITC per mol lysine monomer
color
yellow to orange
storage temp.
−20°C
Other Notes
For additional technical information on polyamino acids please visit the Polyamino acid FAQ resource.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P3069P3513P4510
form
powder
form
powder
form
powder or solid
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
color
yellow to orange
color
yellow to orange
color
white to faint yellow
color
white
mol wt
precursor poly-L-lysine • HBr 15,000-30,000
mol wt
precursor poly-L-lysine • HBr 30,000-70,000
mol wt
>50,000
mol wt
500-4,000
extent of labeling
0.003-0.01 mol FITC per mol lysine monomer
extent of labeling
0.003-0.01 mol FITC per mol lysine monomer
extent of labeling
-
extent of labeling
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.
Vitreous is a barrier in nonviral gene transfer by cationic lipids and polymers.
Pitkanen L, Ruponen M, et al.
Pharmacological Research, 20, 576-583 (2003)
Leena Pitkänen et al.
The AAPS journal, 6(3), e25-e25 (2005-03-12)
We investigated the permeation of liposomal and polymeric gene delivery systems through neural retina into retinal pigment epithelium (RPE) and determined the roles of various factors in permeation and subsequent uptake of the delivery systems by RPE. Anterior parts and
Marjo Männistö et al.
The journal of gene medicine, 7(4), 466-476 (2004-12-25)
Retinal pigment epithelium (RPE) maintains the function of photoreceptors and eyesight and is an important target for gene delivery. Since in some diseases RPE cells proliferate uncontrollably, we investigated the role of cell cycle in non-viral gene delivery into a
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
P3543-25MG04061832779607
P3543-10MG04061832779591
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. ow do you determine the peptide concentration of a small scoop in solution? I am reading the absorbance at 495nm to read the fluorophore but I don't know how to convert that Absorbance value to a meaningful mg/mL or molarity concentration without an e.c.
    1 answer
    1. The viscosity average molecular weight (Mv) is determined for each lot of this product. However, there is a distribution of molecular weights around that Mv. As a result, the molar concentration is not applicable. The typical degree of polymerization (DP) for this material is approximately 100 and the typical degree of substitution (moles of FITC per mole of lysine) is approximately 0.007 or 7 per 1000; essentially 7 of 10 Poly-L-Lysine molecules contain one FITC label. The concentration of the solution may be most accurately determined by precisely weighing the sample and precisely determining the volume, so that the sample may be reported as mg/mL. The degree of substitution and degree of polymerization are lot specific and reported in the product Certificate of Analysis. Please see the link below to review a sample of lot specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/p3543#product-documentation
      Helpful?
  2. How much FITC quantity or weight percentage is present per mg of the mixture? If 10 mg of the product is weighed out, what portion of the weight corresponds to the PLL?
    1 answer
    1. The FITC quantity present per mg of the mixture is 0.016 mg, which corresponds to approximately 1.6% of the weight. If 10 mg of the product is weighed out, the portion of the weight corresponding to the PLL is approximately 9.84 mg.